Documentos Principais
PHL80333
Citropten
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
5,7-Dimethoxycoumarin, Citropten, Limettin
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 3.206,00
R$ 3.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 3.206,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
206.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 3.206,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
crystals
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
146-149 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)