Documentos Principais
PHL80142
Ácido maleico
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Ácido cis-butenodioico, Ácido toxílico
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 2.051,00
R$ 2.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 2.051,00
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH=CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
116.07
Beilstein:
605762
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.051,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
PhytoLab
pf
130-135 °C (lit.)
densidade
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)