Documentos Principais
PAMPO201
Supelco
Profil`Air® Pump Module
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
disponibilidade
available only in EU
Parâmetros
200 mL/min flow rate (calibrated)
tamanho
20 × 10 × 10
aplicação(ões)
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling dynamic air flow
Descrição geral
This pump is calibrated to draw air at a flow rate of 200 mL/min. This is necessary for dynamic air sampling.
Coupled with the dynamic sampling module (PAMEX001-1EA), it creates a controlled air flow around the dynamic sampling sensors, thus accelerating the capture process of the material.
Adequação
Fits the following instruments:
PAKSF421
PAMEX001
Outras notas
Weight: 0.8
Temperature conditions: Room temperature
Informações legais
Profil'Air is a registered trademark of Ethera S.A.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)