MET12133A
(Aminomethyl)phosphonic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
AMPA
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 100 mg
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc. MET-12133A-100MG
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCP(O)(O)=O
InChI
1S/CH6NO3P/c2-1-6(3,4)5/h1-2H2,(H2,3,4,5)
chave InChI
MGRVRXRGTBOSHW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... F10(2159) , F2(2147) , PLG(5340)
rat ... Gm1(24414) , Gm4(24417) , Gm5(24418) , Gria2(29627) , Gria3(50592) , Gria3(29628) , Gria4(29629) , Grik1(29559) , Grik2(54257) , Grin2a(24409) , Grm2(24415) , Slc1a1(25550) , Slc1a2(29482) , Slc1a3(29483)
Aplicação
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)