G006118
HPLC Analysis of a Protein Mixture on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 150 Å particles (Z777018)
column: Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777033)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7
flow rate: 1 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 214 nm
injection: 10 μL
sample: protein mixture
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Informações legais
Analito
Padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)