Documentos Principais
ERMBD600
Whole milk powder
ERM®, certified reference material, vitamins
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante/nome comercial
JRC
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
For more information please see:
ERMBD600
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Vitamins: Riboflavin (Vitamin B2), Thiamine (Vitamin B1), Vitam B12, Vitamin A (all-trans-retinol and 13-cis-retinol), Vitamin A (all-trans-retinol), Vitamin C (total ascorbate), α-Tocopherol
Matrix Group: Dairy products and eggs
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
vibrant-m
ERMBC381
Rye flour