FAP80673
Melamine in Milk powder
reference material
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
Produtos recomendados
grau
reference material
fabricante/nome comercial
Fera Science Ltd
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Melamine, Cyanuric acid
Matrix Group: Dairy products and eggs
Organic Pollutants
Melamine, Cyanuric acid
Matrix Group: Dairy products and eggs
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)