Documentos Principais
F2053
Supelco
3-Hydroxycarbofuran
analytical standard
Sinônimo(s):
Carbofuran-3-hydroxy
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO4
Número CAS:
Peso molecular:
237.25
Beilstein:
1383873
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 50 mg
fabricante/nome comercial
Chem Service, Inc.
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
chave InChI
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)