Documentos Principais
ES5509
ChromegaChiral Chiral CCO, 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
ChromegaChiral
fabricante/nome comercial
ES Industries 125151-CCO
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
carbamoyl phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
ChromegaChiral CCO is a polysaccharide coated chiral stationary phase and columns which are produced using a unique production process of coating the proven chiral selector, tris-(3,5-di-methylphenyl) carbamoyl cellulose on high purity, high performance silica. ChromegaChiral CCO columns are available in 3, 5, 10, and 20 micron particle sizes enabling easy scale up from analytical to preparative scale using HPLC or SFC conditions.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)