58170AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna para HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L41
linha de produto
CHIRALPAK®
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
CHIRALPAK®
Parâmetros
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 3 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
glycoprotein, alpha1- phase
tamanho de partícula
5 μm
pH operacional
2-8
técnica de separação
chiral
Descrição geral
Características:
- Resolução em fase reversa direta de moléculas quirais
- Estável com diversos modificadores orgânicos
- Disponível em tamanhos analíticos e semipreparativos
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)