Documentos Principais
ERMBF443A
Soya bean GMB151
blank, ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ERM®
qualidade
blank
fabricante/nome comercial
JRC
temperatura de armazenamento
2-8°C
Nota de análise
For more information please click on the below product number:
ERMBF443A
Informações legais
ERM is a registered trademark of European Commission
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)