Documentos
CX2564
Supelco
Carboxen® 564 Carbon Adsorbent
20-45 mesh
Sinônimo(s):
Carboxen® Adsorbent
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
SB.54
product name
Adsorvente Carboxen®,
descrição
Surface pH = 8.7
Nível de qualidade
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
500 m2/g
tamanho de poro
26 % macroporosity
27 % macroporosity
47 % microporosity
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Carboxen é um adsorvente de carbono sintético de alta tecnologia, desenvolvido a partir de precursores poliméricos. Essas partículas não se deformam plasticamente como resinas ou geram finos como o carbono ativado. Esses materiais são enviados e armazenados secos. Essas resinas derivatizadas agregam valor a uma ampla gama de aplicações de purificação para a remoção de impurezas de moléculas grandes e pequenas. São usados em purificações de fase gasosa e líquida. Alguns exemplos incluem a remoção de catalisadores homogêneos de ingredientes farmacêuticos ativos (APIs), impurezas de alto risco em purificações bioquímicas, como proteínas de células hospedeiras de mAbs, remoção de metais pesados tóxicos, purificação de moléculas cloradas e remoção de extraíveis e lixiviáveis. Os poros cônicos resultam em propriedades termodinâmicas e cinéticas aprimoradas para adsorção e dessorção. Os Carboxens variam na porcentagem relativa de estruturas de poros (micro, meso e macro), na área de superfície e no pH da superfície.
Aplicação
Carboxens® are a highly engineered synthetic carbon adsorbent engineered from polymeric precursors. These particles will not plastically deform like resins or generate fines like activated carbon. These materials are shipped and stored dried. These derivatized resins bring value to a wide range of purification applications for removing both small and large molecule impurities. They find use in both gas and liquid phase purifications. Some examples include removal of homogenous catalysts from active pharmaceutical ingredients (API)s, high-risk impurities in biochemical purifications such as host cell proteins from mAbs, removal of toxic heavy metals, purification of chlorinated molecules, and removal of extractables and leachables.
Características e benefícios
Características e benefícios:
  • Esférico
  • Rígido (dureza da esfera >98%)
  • Estável até 400°C
  • Alta pureza
  • Fácil de embalar
  • Estável em toda a faixa de variação de pH
  • Não cria contrapressão
  • Alta estabilidade de choque osmótico
  • Dimensionamento cônico do poro (de macro a meso a micro-)
Outras notas
Para obter mais informações, visite: Adsorventes de carbono especiais
Informações legais
Carboxen isa registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente