Documentos Principais
CRM78340
Supelco
1-Octene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
112.21
Beilstein:
1734497
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.9 (vs air)
pressão de vapor
36 mmHg ( 38 °C)
linha de produto
TraceCERT®
temperatura de autoignição
446 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
3.9 %
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
p.e.
122-123 °C (lit.)
pf
−101 °C (lit.)
densidade
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
petroleum
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
chave InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)