Documentos Principais
CRM67609
Supelco
1,2-Dibromo-3-chloropropane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
DBCP
Selecione um tamanho
CRM67609-100MG
R$ 558,00
R$ 558,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
CRM67609-100MG
R$ 558,00
About This Item
Fórmula linear:
CH2BrCHBrCH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
236.33
Beilstein:
1732077
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 558,00
Previsão de entrega em12 de abril de 2025
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
índice de refração
n/D 1.5542
p.e.
60-65 °C/7.5 mmHg
densidade
2.081 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(Br)CBr
InChI
1S/C3H5Br2Cl/c4-1-3(5)2-6/h3H,1-2H2
chave InChI
WBEJYOJJBDISQU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Testes
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)