Documentos Principais
CRM18029
Supelco
Pinoxaden Metabolite SYN505164
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
8-[2,6-Diethyl-4-(hydroxymethyl)phenyl]tetrahydropyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepine-7-9-dione
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.616,00
R$ 1.616,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.616,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
332.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.616,00
Previsão de entrega em22 de maio de 2025
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC1=C(C2C(N(CCOCC3)N3C2=O)=O)C(CC)=CC(CO)=C1
InChI
1S/C18H24N2O4/c1-3-13-9-12(11-21)10-14(4-2)15(13)16-17(22)19-5-7-24-8-6-20(19)18(16)23/h9-10,16,21H,3-8,11H2,1-2H3
chave InChI
VRDNISIPMVBPNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)