Documentos Principais
Aldehyde/ketone-DNPH TO11/IP-6A Mix
15 μg/mL each component in acetonitrile (aldehyde, equivalent), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
embalagem
ampule of 1 mL (47285-U)
ampule of 3 × 1 mL (4M7285-U)
concentração
15 μg/mL each component in acetonitrile (aldehyde, equivalent)
Analito
Descrição
    Acetaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acetone-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Acrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Benzaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    2,5-Dimethylbenzaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Hexaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Isovaleraldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Propionaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    o-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    m-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    p-Tolualdehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone
    Valeraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
    Ver tudo (15)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)