BP846
N-Methyl-2-(pyridin-2-yl)-N-[2-(pyridine-2-yl)ethyl]ethanamine trihydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Methyl-N-[2-(2-pyridinyl)ethyl]-2-pyridineethanamine trihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
betahistine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente