Documentos
BP746
Paroxetine impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Paroxetine hydrochloride hemihydrate, (3S-trans)-3-[(1,3-Benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine hydrochloride hemihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H20FNO3 · HCl · .5 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
374.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
paroxetine
forma
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.Cl[H].Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3
InChI
1S/C19H20FNO3.ClH.H2O/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H;1H2/t14-,17-;;/m0../s1
chave InChI
QRQSGFFISBKLMZ-YHOFXEKLSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A4(6532)
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Paroxetine impurity standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Paroxetine Tablets
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Paroxetine hydrochloride hemihydrate is one of the most potent and selective of the selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI); antidepressant
    Embalagem
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    produto relacionado
    Nº do produto
    Descrição
    Preços
    Pictogramas
    Exclamation markEnvironment
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    Órgãos-alvo
    Respiratory system
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Choose from one of the most recent versions:
    Certificados de análise (COA)
    Lot/Batch Number
    Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
    If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
    Já possui este produto?
    Visite a Biblioteca de Documentos
    Artigos
    Consulte ou baixe nossos gráficos de deslocamentos por RMN para os solventes deuterados mais comuns. As tabelas de RMN de prótons e RMN de carbono auxiliam os químicos na separação de sinais de impurezas que podem se originar a partir de solventes residuais ou de um aparelho de reação.