BP641
N-Methyl-N′-(2,4-xylyl)formamidine
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Amitraz Metabolite BTS 27271, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N′-methylformamidine, N-Methyl-N′-2,4-xylylformamidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
amitraz
Formulário
crystalline
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
chave InChI
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)