Documentos Principais
BP1264
Pregabalin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pregabalin, (S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, CI-1008, PD-144723
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pregabalin
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C[C@@H](CN)CC(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
chave InChI
AYXYPKUFHZROOJ-ZETCQYMHSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Pregabalin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pregabalin Oral Solution
  • Pregabalin Capsules
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Pregabalin is a lipophilic GABA analog/ligand at α2δ subunit of voltage-dependent Ca2+ channels. Pregabalin is an anticonvulsant, anxiolytic analgesic used to treat peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.
    Embalagem
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Pictogramas
    Health hazardExclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Repr. 2 - STOT SE 3
    Órgãos-alvo
    Central nervous system
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)