Documentos Principais
BP1209
Phenindione Impurity 1
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Hydroxy-2-phenyl-1H-indene-1,3(2H)-dione, 2-Hydroxy-2-phenylindan-1,3-dione
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 1.793,00
R$ 1.793,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 1.793,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
238.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.793,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
pharmaceutical primary standard
Nível de qualidade
família API
phenindione
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Phenindione Impurity 1 BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Phenindione Tablets
  • Embalagem
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Código de classe de armazenamento
    11 - Combustible Solids
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)