BP1158
Risperidone impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Risperidone, R 64,766
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
risperidone
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
InChI
1S/C23H27FN4O2/c1-15-18(23(29)28-10-3-2-4-21(28)25-15)9-13-27-11-7-16(8-12-27)22-19-6-5-17(24)14-20(19)30-26-22/h5-6,14,16H,2-4,7-13H2,1H3
chave InChI
RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DRD2(1813) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)