Documentos Principais
BP1041
Sulindac
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H17FO3S
Número CAS:
Peso molecular:
356.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulindac
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(CC(O)=O)c2cc(F)ccc2\C1=C/c3ccc(cc3)S(C)=O
InChI
1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
chave InChI
MLKXDPUZXIRXEP-MFOYZWKCSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Sulindac BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Sulindac Tablets
  • Ações bioquímicas/fisiológicas
    Nonsteroidal anti-inflammatory; preferential inhibitor of COX-1.
    Embalagem
    Unit quantity: 50 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia.
    Outras notas
    Sales restrictions may apply.
    Pictogramas
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Palavra indicadora
    Danger
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
    Código de classe de armazenamento
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Escolha uma das versões mais recentes:
    Certificados de análise (COA)