Documentos Principais
A437
Bottom-of-the-Bottle filter/sparger
pore size 2 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PEEK
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Upchurch Scientific, Inc A-437
Diâmetro
23 mm
tamanho de poro
2 μm
compatibilidade
configured for 1/8 in. O.D. tubing
Características e benefícios
Small enough to fit narrow neck bottles.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Bottom-of-the-Bottle is a trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ace sparger with hose barb L × O.D. 575 mm × 14 mm, porosity 70-100 μm
Z685062
Ace sparger with hose barb
Ace sparger with hose barb stopcock size 0-3 mm, L × O.D. 400 mm × 10 mm, porosity 145-174 μm
Z685011
Ace sparger with hose barb
Frit for Supelco® Filter stainless steel, pore size 2.0 μm, pkg of 5 ea
Z227331
Frit for Supelco® Filter
Supelco Rotameter flow rate 0-33 mL/min, with needle valve
Supelco
23324
Supelco Rotameter