Documentos Principais
96-0326
GC Analysis of a 6-Component Sulfur Gases Mix on Supel-Q PLOT after SPME using 75 μm Carboxen/PDMS Fiber
suitable for GC, application for SPME
About This Item
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: sulfur gases in air at 1ppm, 250 mL bulb
SPME fiber: Carboxen/PDMS, 75 μm (57318)
extraction: headspace, 5 min, ambient temp
desorption process: 2 min, 250 °C
column: Supel-Q PLOT, 30 m × 0.32 mm I.D. (24242)
oven: 45°C (0.75 min) to 250°C at 25°C/min
inj. temp.: splitless/split (closed 2 min), 0.75 mm I.D. liner
detector: MS quadrupole, m/z = 32 - 125 (0.6sec/scan)
carrier gas: helium, 25 cm/sec
adequação
application for SPME
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
Analito
Descrição
    Dimethyl sulfide
    Carbon disulfide
    Dimethyl disulfide
    Carbonyl sulfide
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)