91496
Elemental Impurities according to ICH Q3D inhalation, Standard 4
TraceCERT®, (in 12% nitric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Ag, 7 mg/L
As, 2 mg/L
Cd, 3 mg/L
Co, 3 mg/L
Hg, 1 mg/L
Ni, 5 mg/L
Pb, 5 mg/L
Se, 130 mg/L
Tl, 8 mg/L
V, 1 mg/L
concentração
(in 12% nitric acid)
técnica(s)
ICP: suitable
Formato
multi-component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Outras notas
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)