93696
Elemental Impurities according to ICH Q3D inhalation, Standard 2
TraceCERT®, (in 10% hydrochloric acid), applicable for testing acc. to USP<232>, Ph.Eur. Gen. Chapter 5.20
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
according to ICH Q3D
according to Ph. Eur.
according to USP
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
composição
Au, 10 mg/L
Ir, 10 mg/L
Os, 10 mg/L
Pd, 10 mg/L
Pt, 10 mg/L
Rh, 10 mg/L
Ru, 10 mg/L
concentração
(in 10% hydrochloric acid)
técnica(s)
ICP: suitable
Formato
multi-component solution
Categorias relacionadas
Descrição geral
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at https://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Nota de análise
Outras notas
In our effort to be more sustainable, we′re going digital with COAs-download them directly from our website.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.