Documentos Principais
91011
Supelco
N-Phenyl-p-phenylenediamine
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Aminodiphenylamine, Variamine Blue RT Base
About This Item
Fórmula linear:
C6H5NHC6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
184.24
Beilstein:
908935
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
68-72 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,13H2
chave InChI
ATGUVEKSASEFFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
390.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
199 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)