Documentos Principais
89125
Supelco
Suberic acid-2,3,4,5,6,7-13C6
analytical standard
Sinônimo(s):
Octanedioic acid-2,3,4,5,6,7-13C6, Suberic acid-13C6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6C2H14O4
Peso molecular:
180.15
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)