845126
TOYOPEARL® Butyl-650S MiniChrom Column
phase C4 (butyl), 35 μm particle size, pore size 1000 Å, L × I.D. 10 cm × 8 mm, MiniChrom Column
Sinônimo(s):
MiniChrom
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PEEK
linha de produto
TOYOPEARL®
classe(s) química(is) do analito
proteins
embalagem
bottle of 5 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 45126
Parâmetros
3 bar max. pressure (resin)
30 bar max. pressure (column)
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 8 mm
volume do leito
5 mL
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
35 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
1-13
capacidade
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
- Direct connection to common laboratory LC Systems
- Easy parameter screening and method optimization
- Fast small scale purification
- Reliable and reproducible results
Compatibilidade
Especificações
forma física
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente