Documentos Principais
843400
TOYOPEARL® AFFIPAK ACT Sampler (AF-Epoxy, Tresyl-650M)
phase AF-Epoxy, Tresyl-650M
, bottle of 2 × 5 g, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AFFIPAK Activated Media Sampler
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descrição
Phase filter (Various)
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
dry, free flowing powder
Características
Molecular weight range (Excl. limit: 5,000,000 Da)
embalagem
bottle of 2 × 5 g
fabricante/nome comercial
Tosoh 43400
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
técnica de separação
affinity
Categorias relacionadas
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)