843276
TSKgel® Ether-5PW (20) Bulk Media
phase ether, bottle of 25 mL, 20 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Ether-5PW HIC Bulk Media
About This Item
linha de produto
TSKgel®
forma
slurry
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 43276
Parâmetros
20 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
ether phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
1-13
capacidade
20 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Especificações
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente