Documentos Principais
816052
TSKgel® Ether-5PW (20) Bulk Media
bottle of 250 mL, phase ether, 20 μm particle size
Sinônimo(s):
TSKgel® Ether-5PW HIC Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
TSKgel®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 250 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 16052
Parâmetros
20 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
ether phase
tamanho de partícula
20 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
TSKgel Ether-5PW resin is the highest hydrophilicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It is useful for the separation of very hydrophobic molecules such as membrane proteins.  It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Ether-650 products. It often is used instead of cross-linked dextrans with exclusion limits of 10,000 MW.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
103.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
39.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)