Documentos Principais
843271
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 100 mL, 100 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 100 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 43271
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
100 μm
pH operacional
2-13
capacidade
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Especificações
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)