820013
TSKgel® Super-Octyl (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, C8 (octyl) phase
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® Super-Octyl HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 5 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 20013
Extensão da rotulagem
5% Carbon, multilayer, endcapped
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
0.25 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 2 mm
matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
2.3 μm
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
forma física
Informações legais
acessório
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)