Documentos Principais
819686
TSKgel® BioAssist® S (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, sulfonic acid phase
Sinônimo(s):
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® BioAssist® S HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
Materiais
PEEK hardware
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh 19686
Parâmetros
≤2.6 M salt concentration
≤30% organic solvent
1.0 mL/min flow rate
25 bar max. pressure
4-60 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
7 μm
tamanho de poro
1300 Å
pH operacional
2-12(<= 1 month)
3-10(> 1 month)
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
TSKgel BioAssist S columns are packed with porous hydrophilic polymer beads which are surface modified with a strong cation exchanger. The resin′s large pores are very accessible even for high molecular weight proteins. This leads to higher chromatographic efficiency and binding capacity for purification. The columns are made of PEEK to reduce protein adsorption.
forma física
Shipped in 20% Ethanol in 20 mM phosphate buffer (pH 6.5).
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)