Documentos Principais
819021
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Amide-80 Guard Column, 1 cm x 4.6 mm ID, 5 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® Amide-80 Guard Column, phase carbamoyl, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L68
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 19021
Parâmetros
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
área da superfície
450 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
carbamoyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Descrição geral
Guard Column for 4.6mmID TSKgel Amide-80 columns, 5μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)