Documentos Principais
818154
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® Super-ODS HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, 2.3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh Super-ODS, 18154
Extensão da rotulagem
8% Carbon, endcapped
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
4.0 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.3 μm
tamanho de poro
140 Å pore diameter
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)