Key Documents
816093
TSKgel® SP-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 10 mm, sulfonic acid phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Cation Exchange HPLC Guard Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SP-5PW Guardgel Kit, phase sulfonic acid, L × I.D. 3.5 cm × 10 mm, 20 μm particle size
Materiais
PEEK
linha de produto
TSKgel®
Características
counter ion Na+
fabricante/nome comercial
Tosoh SP-5PW, 16093
Parâmetros
≤1 M salt concentration
≤20% organic solvent
10-45 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 10 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfonic acid phase
tamanho de partícula
20 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Guardgel Kit for 21.5mmID TSKgel SP-5PW columns
Componentes
TSKgel Guardgel kits for 21.5 mm ID preparative columns contain:
  • Column Holder, consisting of external reducing union, cap, frit, 2 ferrules
  • Column, 35mm x 12.75mm OD x 10mm ID, 10μm frit at 20mm depth, 1/16"
  • 2 Replacement frits
  • Capillary Tubing, 5cm x 1/16" OD x 0.02" ID
  • Nuts and Ferrules, 10 - 32 threads for 1/16" tubing, 2 each
  • 2 x 5mL guardgel
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)