814701
TOYOPEARL® Butyl-650S Bulk Media
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 35 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Butyl-650S
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 14701
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
35 μm
pH operacional
1-13
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Especificações
forma física
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.