814684
TOYOPEARL® HW-50S Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 1 L, 35 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® HW-50 Size Exclusion Media
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 14684
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylate
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
35 μm
pH operacional
2-13
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Especificações
forma física
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)