Documentos Principais
807637
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
TSKgel® ODS-120T HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh ODS-120T, 07637
Extensão da rotulagem
22% Carbon, multilayer, encapped
Parâmetros
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
área da superfície
200 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
150 Å pore diameter
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
TSKgel ODS-120T columns use a 150Å pore size silica base support. The silica′s exclusion limit of 10,000 Da makes them a good choice for the reversed phase chromatography of peptides, small proteins, and small molecular weight compounds in organic and environmental samples. The columns are endcapped with trimethyl silane groups to improve the peak shape of negatively charged analytes. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-120T has 120Å nominal pore size.
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)