Documentos Principais
80190
Supelco
[(3R)-3-Hydroxy-hexadec-9-enoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3), predominantly cis
analytical standard
Sinônimo(s):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxo-9-hexadecen-1-yl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt, (3R)-3-Hydroxypalmitoleyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.235,00
10 MG
R$ 5.845,00
R$ 1.235,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.235,00
10 MG
R$ 5.845,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23D3H40NO5
Peso molecular:
416.61
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.235,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -14.0 to -8.0°, c = 0.1 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
−20°C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)