796-0128
GC Analysis of Pesticides in Fruits and Vegetables on a 14% Cyanopropylphenyl Column after SPE using Supelclean ENVI-Carb™
suitable for GC, application for SPE
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
parâmetros de teste
sample preparation: SPE (Solid Phase Extraction)
sample/matrix: extract from 50 g homogenized fruit or vegetable sample
SPE tube/cartridge: ENVI-Carb, 500 mg/6 mL (57094)
sample addition: 0.5 mL concentrated sample extract
elution: 20 mL acetonitrile:toluene (3:1)
eluate post-treatment: Concentrate to 2 mL by rotary evaporation. Add 2 x 10 mL acetone concentrating to 2 mL after each acetone addition. (Add 50 μL I.S. (500 ng/μL cis-chlordane in acetone) then dilute to 2.5 mL with acetone.)
column: 14% cyanopropylphenyl polysiloxane, 30m × 0.25 mm I.D., 0.15 μm (Supelco equivalent, Equity-1701, 28372-U)
oven: 70 °C (hold 2 min) to 130 °C at 25 °C; 130 °C to 220 °C at 2 °C/min; 220 °C to 280 °C at 10 °C/min and hold 4.6 min
detector: MSD, 285 °C
carrier gas: helium
injection: 2 μL, splitless
adequação
application for SPE
aplicação(ões)
agriculture
food and beverages
Aplicação
Homogenize 50 g chopped fruit/vegetable sample in 100 mL acetonitrile. Add 10 g sodium chloride and homogenize 5 min. Transfer 13 mL of acetonitrile layer to clean centrifuge tube. Centrifuge at high speed for 5 min. Evaporate 10 mL aliquot of supernatant to 0.5 mL under Nitrogen at 35°C.
Informações legais
Aplicação
coluna analítica
tubo ou placa SPE
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.