Documentos Principais
78478
Supelco
7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
reference material
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24O3
Número CAS:
Peso molecular:
276.37
Número MDL:
grau
reference material
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC1)OC1(C=C2C(C)(C)C)C=C(C(C)(C)C)C2=O
InChI
1S/C17H24O3/c1-15(2,3)11-9-17(8-7-13(18)20-17)10-12(14(11)19)16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3
chave InChI
ZTMZUYHXZPUDRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)