Documentos Principais
68467
Supelco
N-Nitrosopyrrolidine
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
1-Nitrosopyrrolidine, N-Nitrosopyrrolidine, NPYR
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8N2O
Número CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=NN1CCCC1
InChI
1S/C4H8N2O/c7-5-6-3-1-2-4-6/h1-4H2
chave InChI
WNYADZVDBIBLJJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Induces hepatocellular carcinomas and lung adenomas in mice. Forms DNA adducts that primarily result in A:T to G:C mutations.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)