Documentos Principais
67709
Supelco
N-Nitroso-N,N-bis(7-methyloctyl)amine
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H38N2O
Número CAS:
Peso molecular:
298.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=NN(CCCCCCC(C)C)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
chave InChI
XAYFTZOFOLGWAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)