66909-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel hardware
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
descrição
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linha de produto
BIOshell
BIOshell
Características
endcapped: no
classe(s) química(is) do analito
peptides
peptides
fabricante/nome comercial
BIOshell
BIOshell
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
4.6% carbon loading
Parâmetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 3 mm
área da superfície
90 m2/g
cobertura de superfície
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
tamanho de partícula
2.7 μm
2.7 μm
tamanho de poro
160 Å
Faixa de pH operacional
1-8
técnica de separação
reversed phase
reversed phase
Informações legais
produto relacionado
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.