66888-U
Empore™ SPE Disks
Anion Exchange, pk of 20, diam. 47 mm
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Empore™ SPE Disks, matrix active group Anion Exchange, pk of 20, diam. 47 mm
composição
counter-ion (chloride)
Nível de qualidade
embalagem
pk of 20
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Diâmetro
47 mm
espessura da membrana
0.5 mm
Grupo ativo da matriz
Anion Exchange
tamanho de partícula
12 μm
12 μm
tamanho de poro
80 Å pore size
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Empore line of SPE disks comprises of the most complete line of SPE disks for extracting large volumes of aqueous samples. The product line ranges from time-tested C18 to unique phase chemistries such as carbon and the highly polar Oil & Grease disk. The disks are ideal for environmental analysis where 1 L sample volumes are not uncommon and provide an efficient alternative to LLE.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Aplicação
- EPA Method 548.1 - Endothall
- EPA Method - Haloacetic acids and Dalapon
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)