584607-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Sinônimo(s):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
embalagem
pack of 3 ea
Extensão da rotulagem
7.0% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
cartucho C × D.I.
0.5 cm × 2.1 mm
área da superfície
120 m2/g
matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
tamanho de partícula
2.0 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
operating pH range
2-9
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente